Documenti fondamentali
57057
Supelco
Tubo Supelclean LC-Florisil® per SPE
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pkg of 30 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Gruppo funzionale matrice
Florisil phase
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
L′apparecchiatura per l′estrazione in fase solida usa fiale di vetro o tubi per raccogliere e concentrare il campione. Alcuni sorbenti richiedono un volume di desorbimento più alto delle piccole cartucce SPE, in questi casi sono stati usati tubi SPE.
Applicazioni
Il tubo SPE Supelclean LC-Florisil® è stato impiegato in SPE per ripulire sedimenti superficiali dei campioni.
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Roberto Cassi et al.
Marine pollution bulletin, 56(11), 1943-1948 (2008-09-17)
Due to deleterious effects on non-target organisms, the use of organotin compounds on boat hulls of small vessels (<25 m) has been widely prohibited. The International Maritime Organisation (IMO) resolved that the complete prohibition on organotin compounds acting as biocides
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Contenuto correlato
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE