Documenti fondamentali
54005-U
Supelco
Tubo Supelclean LC-Florisil® per SPE
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
Sinonimo/i:
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Gruppo funzionale matrice
Florisil phase
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)