53565-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
9.9% carbon loading
Parametri
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 3.0 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
operating pH range
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)