156965
Cyclohexanecarbonyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Hexahydrobenzoyl chloride
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
184 °C (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide
- N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?