T71501
Trimethylacetaldehyde
96%
Sinonimo/i:
Pivalaldehyde, Trimethylacetaldehyde
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.378 (lit.)
P. ebollizione
74 °C/730 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6 °C (lit.)
Densità
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3
FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?