412201
L-Serine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
L-Serine methyl ester·HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Serine methyl ester hydrochloride, 98%
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +3.4°, c = 4 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
163 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?