8.04542
3-Phenylpropionaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
15 hPa ( 98 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
222 °C
Punto di fusione
-42 °C
Temp. transizione
flash point 105 °C (DIN 51758)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.018
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup