359904
3,3-Dimethylbutyraldehyde
95%
Sinonimo/i:
3,3-Dimethylbutanal, tert-Butylacetaldehyde
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
104-106 °C (lit.)
Densità
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup