Documenti fondamentali
514659
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′-dimethoxyacetophenone
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-15-6-3-4-7(8(5-6)16-2)9(14)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
SLMOFSKRLCGLIX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)