P45605
3,3-Dimethyl-2-butanone
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone, Pinacolone
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
106 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?