136867
2,4-Dimethyl-3-pentanone
98%
Sinonimo/i:
Diisopropyl ketone, Isobutyrone
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.400 (lit.)
P. eboll.
124 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup