Key Documents
136875
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-pentanone
99%
Sinonimo/i:
Methyl neopentyl ketone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. eboll.
125-130 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,4-Dimethyl-2-pentanone was used as starting reagent in the synthesis of 3,4,4,5-tetramethyl-3-hexanol. It was used in the gas-phase reactions of OH radicals with 2,2,4-trimethylpentane.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrocarbons. XI. Synthesis of Nineteen Decenes1.
Stehman CJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(9), 4163-4165 (1950)
Sara M Aschmann et al.
Environmental science & technology, 36(4), 625-632 (2002-03-07)
Alkanes are important constituents of gasoline fuel and vehicle exhaust, with branched alkanes comprising a significant fraction of the total alkanes observed in urban areas. Products of the gas-phase reactions of OH radicals with 2,2,4-trimethylpentane and 2,2,4-trimethylpentane-d18 in the presence