Documenti fondamentali
8.00238
Sigma-Aldrich
Ethyl cinnamate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
271 °C/1013 hPa
Punto di fusione
6-7 °C
Temp. transizione
flash point 135 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C