33630
Dibenzyl ether
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.562
P. ebollizione
158-160 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
1.5-3.5 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Green synthesis route: Research demonstrated a green synthesis route using dibenzyl ether for the formation of benzyl phenyl sulfide, emphasizing environmentally friendly methods in chemical synthesis processes (Wu et al., 2023).
- Nanoparticle synthesis by thermal decomposition: Dibenzyl ether was used in the thermal decomposition process for the synthesis of manganese oxide nanoparticles, showcasing its utility in facilitating controlled chemical reactions (Martinez de la Torre and Bennewitz, 2020).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?