Documenti fondamentali
8.20978
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Diphenyl ether, Phenyl ether, Diphenyl oxide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
202-981-2
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.05 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
610 °C
Potenza
2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
259 °C/1013 hPa
Punto di fusione
24-27 °C
Temp. transizione
flash point 115 °C
Solubilità
0.018 g/L
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup