Key Documents
F3207
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetophenone
99%
Sinonimo/i:
1-(4-Fluorophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-fluorobenzene, 4-Acetylfluorobenzene, p-Fluorophenyl methyl ketone
About This Item
Formula condensata:
FC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Beilstein:
386013
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. eboll.
196 °C (lit.)
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)