Documenti fondamentali
588288
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane-4,4,4-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Butyl bromide-4,4,4-d3
About This Item
Formula condensata:
CD3(CH2)2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
100-104 °C (lit.)
Punto di fusione
-112 °C (lit.)
Densità
1.303 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yohei Sakaguchi et al.
The Analyst, 140(6), 1965-1973 (2015-02-12)
We have developed a novel amino acid analysis method using derivatization of multiple functional groups (amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups). The amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups of the amino acids were derivatized with 1-bromobutane so that the hydrophobicities