Documenti fondamentali
485195
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane-d17
98 atom % D
Sinonimo/i:
Octyl-d17 bromide
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)6CD2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4518 (lit.)
P. ebollizione
201 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
1.217 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+17
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
VMKOFRJSULQZRM-OISRNESJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)