234451
1-Bromohexadecane
97%
Sinonimo/i:
Cetyl bromide, Hexadecyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
10.6 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
190 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-18 °C (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- in the preparation of soluble carbon nano-onions by covalent functionalization with hexadecyl chains
- as extraction solvent in determination of endocrine-disrupting phenols (EDPs) in water samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction (MS-USAEME) method
- in the preparation of [2-(methacryloyloxy)ethyl]dimethylhexadecylammonium bromide monomer, required for the synthesis of novel methacrylate based adsorbents
- in the synthesis of surfactant, N-hexadecyl ethylenediamine triacetic acid (HED3A)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?