192422
1-Bromotridecane
98%
Sinonimo/i:
Tridecyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.2 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3
BFDNZQUBFCYTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- tetradecanoic acid enriched with 13C at carbons 1, 3, or 6
- (Z)-7-henicosene
- (Z)-(2′R)-[N-carboethoxypyrrolidine]tetradec-1-ene
- 2,3,6,7,10,11,14,15-octaalkyloxytetrabenzo[a,d,g,jlcyclododecatetraenes (CTTV-n) containing n=4-15 methylenic units in the alkyloxy substituents
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?