Documenti fondamentali
245038
Sigma-Aldrich
1-Bromoundecane
98%
Sinonimo/i:
Undecyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.20
Beilstein:
1098390
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
8.2 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−9 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Bromoundecane (undecyl bromide) was used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Enantioselective total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin using Oppolzer?s sultam directed aldol reaction.
Kumaraswamy G and Markondaiah B.
Tetrahedron Letters, 49(2), 327-330 (2008)