Key Documents
289116
Sigma-Aldrich
Tetracloruro di carbonio
anhydrous, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Tetraclorometano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.82
Beilstein:
1098295
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.32 (vs air)
Tensione di vapore
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<0.002% water
<0.005% water (100 mL)
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. eboll.
76-77 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il tetracloruro di carbonio è stato usato nel modello murino indotto dal tetracloruro di carbonio per studiare la lesione epatica e la relativa rigenerazione.
Per informazioni sull′applicazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, visualizzare la pagina www.aldrich.com/epaods con le richieste dell′EPA
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Long non-coding RNA PVT1 activates hepatic stellate cells through competitively binding microRNA-152
Zheng J, et al.
Oncotarget, 7(39), 62886-62886 (2016)
Mohammad Rafi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(4) (2018-03-29)
Graphene oxide/poly(amidoamine) (GO/PAMAM) nanocomposite adsorbed high quantities of congo red (CR) anionic dye in 0.1 M NaCl solution, with the maximum adsorption capacity of 198 mg·g-1. The kinetics and thermodynamics of adsorption were investigated to elucidate the effects of pH
Cytokine treatment optimises the immunotherapeutic effects of umbilical cord-derived MSC for treatment of inflammatory liver disease
de Witte SF, et al
Stem Cell Research & Therapy, 8(1), 140-140 (2017)
Keywan Mortezaee et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 1-12 (2015-11-18)
Melatonin is known for being beneficial in targeting liver diseases. This study aimed to investigate whether melatonin post-treatment is capable of rat carbon tetrachloride (CCl
Jae Hyuk Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(8), 3255-3261 (2013-02-05)
Molecules are often born with high energy and large-amplitude vibrations. In solution, a newly formed molecule cools down by transferring energy to the surrounding solvent molecules. The progression of the molecular and solute-solvent cage structure during this fundamental process has