319961
Tetracloruro di carbonio
reagent grade, 99.9%
Sinonimo/i:
Tetraclorometano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.32 (vs air)
Tensione di vapore
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. eboll.
76-77 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A precursor to synthesize high-surface-area mesoporous carbon material by a self-templating method in the presence of sodium-potassium alloy (NaK) as a reducing agent.
- A reactant to synthesize 1,2-disubstituted cyclopentanes via Cu-catalyzed ring-closing Kharasch addition reaction with 1,6-dienes.
- A solvent as well as a reactant to prepare diphenyl carbonate from phenol and carbon dioxide in the presence of ZnCl2 as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3