02671
Tetracloruro di carbonio
analytical standard
Sinonimo/i:
Tetraclorometano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.32 (vs air)
Tensione di vapore
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.95% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
n20/D 1.460
P. ebollizione
76-77 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Densità
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis