536180
4-Vinylaniline
97%
Sinonimo/i:
4-Aminostyrene
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.626 (lit.)
P. ebollizione
213-214 °C (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1,9H2
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A monomer to prepare electrically conductive polyvinylaniline/polyaniline (PVAN/PANI) bilayer for surface modification of bacterial cellulose (BC) nanofibril network. This material can be utilized as an electrochemical biosensor for nerve regenerative medicine.
- To functionalize carbon nanodots for in vivo fluorometric biosensors, for the detection of mercury and cysteine.
- As a precursor to prepare conductive and biocompatible hydrogels forwound healing applications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
536180-5G | 4061832565330 |
536180-1G | 4061832565323 |