Key Documents
8.08468
Sigma-Aldrich
1-Undecanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Undecanol, Undecyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-970-5
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
20.03 cSt(20 °C)
Punto di fusione
16 °C
Temp. transizione
flash point 108 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup