U1001
1-Undecanol
97%
Sinonimo/i:
Alcohol C11, Undecyl alcohol
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
146 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can be also used as a solvent in homogeneous liquid-liquid microextraction method.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?