W309702
Undecyl alcohol
97%, FG
Sinonimo/i:
1-Undecanol, Alcohol C11, Undecyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
146 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; waxy; soapy
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W309702-1KG | |
W309702-1KG-K | 4061837800757 |
W309702-4KG | |
W309702-4KG-K | 4061837800764 |
W309702-8KG | |
W309702-8KG-K | 4061837800771 |
W309702-SAMPLE | |
W309702-SAMPLE-K | 4061837520136 |