U2008
10-Undecen-1-ol
98%
Sinonimo/i:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Molecular Monolayers on Silicon Surfaces