W332402
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
≥85%
Sinonimo/i:
3,5,5-trimethyl hexanol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
193-194 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; floral; herbaceous
Stringa SMILE
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?