75544
1-Dodecanol
analytical standard
Sinonimo/i:
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
500 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
4 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
22-26 °C (lit.)
Densità
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Etlingera elatior
- flower using gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS).
- Essential oils from the aerial parts of Hypericum perforatum by gas chromatography (GC) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Essential oils from Polygonum minus by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and GC-MS/olfactometry (GC-MS/O) with aroma extraction dilution analysis (AEDA).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?