PHR1115
Stearyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-Octadecanol, Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. S1350000
traceable to USP 1622000
Densità del vapore
9.3 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 38 °C)
Famiglia di API
stearyl alcohol
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
~8 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
56-59 °C (lit.)
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)