258741
1-Hexadecanol
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.34 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
483 °F
Limite di esplosione
8 %
P. eboll.
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 100 mL/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- (±)-2-methoxyheptadecanoic acid (fatty acid)
- high-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol, novel organic phase change material for thermal energy storage
- hexadecane (alkane) in the presence of membrane fraction of Vibrio furnissii M1
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?