O709
1-Octadecanol
95%
Sinonimo/i:
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 38 °C)
Saggio
95%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
~8 %
P. ebollizione
210 °C/15 mmHg
Punto di fusione
56-59 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 1-Octadecanol is used in the synthesis of O-octadecyl-S-trifluorothiolcarbonate, which is a storable crystalline source of trifluoromethanethiol.
- It can be used to improve solution processability of conjugated polymers used in the organic electronic applications.
- It induces hydrophobicity to the amphiphiles used in the drug and gene delivery.
- It is also employed in the synthesis of solid-liquid phase change materials (PCMs), surfactant and stabilizers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?