Documenti fondamentali
8.18704
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
Cetyl alcohol, 1-Hexadecanol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
253-149-0
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥95% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
235 °C (DIN 51794)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
305-330 °C/1013 hPa
Punto di fusione
46-52 °C
Temp. transizione
flash point 155 °C (DIN 51758)
Solubilità
<0.0001 g/L
Densità
0.82 g/cm3 at 50 °C
Densità bulk
410‑450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test