Documenti fondamentali
8.03463
Sigma-Aldrich
1-Decanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Decanol, Capric alcohol, Decyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-956-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
254 °C
Potenza
4720 mg/kg LD50, oral (Rat)
3560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-5.7 % (v/v)
P. ebollizione
220-235 °C/1013 hPa
Punto di fusione
5-7 °C
Temp. transizione
flash point 95 °C (DIN 51758)
Densità
0.8 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Enhancement of fuel properties: 1-Decanol is used as a cosolvent in diesel-methanol blends to improve combustion, emission, and stability characteristics, offering potential enhancements for biofuel applications (El-Seesy et al., 2022).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.830
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup