195332
1-Bromotetradecane
97%
Sinonimo/i:
Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
175-178 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- tetradecylferrocene
- cationic and zwitterionic gemini surfactants
- metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups
- 9-tetradecylcarbazole
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?