Documenti fondamentali
339628
Sigma-Aldrich
Dodecylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
1-Dodecylmagnesium bromide, Bromododecylmagnesium, Dodecylmagnesium bromide (6CI), Laurylmagnesium bromide, n-Dodecylmagnesium bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.843 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C12H25.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-12H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
JSDNASSZWGNUBO-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)