364649
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
t-Butylmagnesium chloride, tert-Butylchloromagnesium, Chloro(1,1-dimethylethyl)magnesium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.931 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used in:
- Grignard metathesis reaction of 2,5-dibromo-3-hexylthiophene to form 2-bromo-5-magnesiobromo-3-hexylthiophene.
- A key step for the asymmetric synthesis of sulfinyl transfer agents using cinchona alkaloids quinine and quinidine as chiral auxiliaries.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?