Documenti
479683
Sigma-Aldrich
Isobutylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinonimo/i:
2-Methylpropylmagnesium chloride, Chloro(2-methylpropyl)magnesium, Chloroisobutylmagnesium
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.87
Beilstein:
3535133
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in THF
P. eboll.
65-67 °C
Densità
0.967 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup