347108
Decylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.846 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2;;/h1,3-10H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
UPTQKRMNWABXMZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?