Documenti fondamentali
280097
Sigma-Aldrich
3-Bromoiodobenzene
98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-iodobenzene, 3-Bromophenyl iodide, 3-Iodo-1-bromobenzene, 3-Iodobromobenzene, 3-Iodophenyl bromide, m-Bromoiodobenzene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.66 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−9.3-−9 °C (lit.)
Densità
2.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Brc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromoiodobenzene has been used in the preparation of:
  • 1-(3′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene
  • 1-(3′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene
  • oxygen-tethered 1,6-enynes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alexandre Pradal et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 7, 1021-1029 (2011-09-15)
A comprehensive study on the asymmetric gold-catalyzed cycloisomerization reaction of heteroatom tethered 1,6-enynes is described. The cycloisomerization reactions were conducted in the presence of the chiral cationic Au(I) catalyst consisting of (R)-4-MeO-3,5-(t-Bu)(2)-MeOBIPHEP-(AuCl)(2) complex and silver salts (AgOTf or AgNTf(2)) in
Efficient access to perfluoroalkylated aryl compounds by Heck reaction.
Darses S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(6), 1121-1128 (2001)
Junpei Miyake et al.
Science advances, 3(10), eaao0476-eaao0476 (2017-10-28)
Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are promising devices for clean power generation in automotive, stationary, and portable applications. Perfluorosulfonic acid (PFSA) ionomers (for example, Nafion) have been the benchmark PEMs; however, several problems, including high gas permeability, low thermal