121967
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
99%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethoxyethylamine
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
135-139 °C/95 mmHg (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
amine
ether
Stringa SMILE
COC(CN)OC
InChI
1S/C4H11NO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3,5H2,1-2H3
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal is used as a building block for the synthesis of various acylated and sufonylated oxyenamides.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?