194395
1,3-Dibromobenzene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-bromobenzene, m-Dibromobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.16 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 66 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.608 (lit.)
P. ebollizione
218-219 °C (lit.)
Punto di fusione
−7 °C (lit.)
Densità
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?