Documenti fondamentali
366560
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Tetradeutero-p-dibromobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
219 °C
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Densità
1.872 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
366560-1G4061825904511
366560-250MG
366560-5G4061832502007