229237
4,4′-Dibromobiphenyl
98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-(4-bromophenyl)benzene, 4,4′-Dibromo-1,1′-biphenyl, 4,4′-Dibromodiphenyl, 4′,4-Dibromobiphenyl, PBB 15, p,p′-Dibromobiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
355-360 °C (lit.)
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?