Key Documents
117277
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl) ether
99%
Sinonimo/i:
4-Bromophenyl ether
About This Item
Formula condensata:
(BrC6H4)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
338-340 °C (lit.)
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis-(4-bromophenyl)-ether has been used in the preparation of 4-[4′-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Mar Gómez-Alcántara et al.
Inorganic chemistry, 43(17), 5283-5293 (2004-08-18)
Commercial bis-(4-bromophenyl)-ether, [BrC(6)H(4)](2)-O, has been used to prepare 4-[4'-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester, [(CH(3)CH(2))(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O, (I) following a slight modification of the Michaelis-Arbuzov reaction. The acid hydrolysis of I gave 4-(4'-phosphonophenoxy)phenyl phosphonic acid, [H(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O (II), and both compounds have been characterized by