Documenti fondamentali
D44804
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-p-xylene
97%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH2Br)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.96
Beilstein:
1100019
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
α,α′-Dibromo-p-xylene can be used as a building block to synthesize:      
  • Phthalazinone derivatives, which are reported as potent inhibitors of phosphodiesterase 4.    
  • N-Phenylated polyamine via polycondensation reaction with aniline and α, α′-dianilino-p-xylene.     
  • Porous polymeric network (PPN) via a Friedel-Crafts alkylation reaction with triphenylamine using FeCl3 as an oxidizing agent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)