D44405
α,α′-Dibromo-o-xylene
97%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene dibromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
91-94 °C (lit.)
Densità
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?