T5605
α,α,α′,α′-Tetrabromo-o-xylene
97%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC(Br)c1ccccc1C(Br)Br
InChI
1S/C8H6Br4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,7-8H
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Poly(o-phenylene vinylene) (o-PPV) via electrochemical polymerization.
- A pentacene derivative by reacting with naphthalene moieties for the development of organic thin-film transistors (OTFTs).
- Bitopic pyrazole containing ligands.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?